2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 164 DKK
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formel: C₆H₃BrF₃N
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013388
CAS-nummer: 122375-82-0