1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0935-1G PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA 710 DKK
APOSPC0935-1G APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formel: C₈H₄F₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631687
CAS-nummer: 10331-08-5