3-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 1680 DKK
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid 97%
3-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molekylvægt: 260.62 g/mol
Kogepunkt: 229…230 °C
Massefylde: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091016
CAS-nummer: 220227-84-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II