2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0924-10G PC0924-1G PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA 3040 DKK
APOSPC0924-10G APOSPC0924-1G APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04035650
CAS-nummer: 874784-11-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III