1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 1040 DKK
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Formel: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Molekylvægt: 279.69 g/mol
Kogepunkt: 126…128 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238856
CAS-nummer: 231953-40-5
UN nummer: 3267
ADR: 8 III