Tropylium tetrafluoroborate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 1910 DKK
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Formel: C₇H₇BF₄
Molekylvægt: 177.94 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013402
CAS-nummer: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II