1-Fluoropropane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0911-10G PC0911-25G
APOSPC0911-10GEA 2630 DKK
APOSPC0911-10G APOSPC0911-25G
1-Fluoropropane 98%
1-Fluoropropane
Formel: C₃H₇F
Kogepunkt: –3 °C
Smeltepunkt: –159 °C
Massefylde: 0,781 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: <21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320734
CAS-nummer: 460-13-9
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,