(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 1790 DKK
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671770
CAS-nummer: 500912-19-6