3-Chlor-5-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 731 DKK
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Chlor-5-Fluoranisol 98%
3-Chlor-5-Fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Kogepunkt: 189 °C
Massefylde: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070770
CAS-nummer: 202925-08-4