2'-Chlor-6'-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 164 DKK
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chlor-6'-Fluoracetophenon 97%
2'-Chlor-6'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631390
CAS-nummer: 87327-69-3