2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 164 DKK
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Smeltepunkt: 35…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671766
CAS-nummer: 253668-46-1