3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 1370 DKK
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 194 °C
Smeltepunkt: 45…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236280
CAS-nummer: 231953-38-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III