(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 327 DKK
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788545
CAS-nummer: 500912-16-3