3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 273 DKK
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788544
CAS-nummer: 500912-15-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III