3-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 480 DKK
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
3-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788543
CAS-nummer: 500912-14-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II