2-Amino-5-fluorpyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0886-5G PC0886-10G PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA 197 DKK
APOSPC0886-5G APOSPC0886-10G APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluorpyridin 99%
2-Amino-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Smeltepunkt: 93…99 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861120
CAS-nummer: 21717-96-4