3-Fluor-o-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 480 DKK
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluor-o-toluonitril 98%
3-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788541
CAS-nummer: 185147-06-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III