3-Fluor-2-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 1270 DKK
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
3-Fluor-2-methylbenzoesyre 98%
3-Fluor-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 157…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075246
CAS-nummer: 699-90-1