3-Fluor-2-methylbenzaldehyd 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 1430 DKK
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluor-2-methylbenzaldehyd 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kogepunkt: 92…93 °C/20mmHg
Massefylde: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075256
CAS-nummer: 147624-13-3