Methyl2-Fluor-6-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0870-1G PC0870-5G PC0870-25G
APOSPC0870-1GEA 164 DKK
APOSPC0870-1G APOSPC0870-5G APOSPC0870-25G
Methyl2-Fluor-6-methoxybenzoat
Methyl2-Fluor-6-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788537
CAS-nummer: 178747-79-0