2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 317 DKK
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788536
CAS-nummer: 500912-12-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II