2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 458 DKK
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesyre
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₃
Smeltepunkt: 205…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321116
CAS-nummer: 175968-39-5