2-Fluor-5-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 382 DKK
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
2-Fluor-5-methylbenzoesyre
2-Fluor-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092819
CAS-nummer: 321-12-0