3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 2460 DKK
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
Molekylvægt: 281.12 g/mol
Kogepunkt: 160 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00059915
CAS-nummer: 65295-58-1