α-Chlor-3,5-difluortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 1700 DKK
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chlor-3,5-difluortoulen 98%
α-Chlor-3,5-difluortoulen
Formel: C₇H₅ClF₂
Molekylvægt: 162.57 g/mol
Kogepunkt: 82 °C/22mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090990
CAS-nummer: 220141-71-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II