2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0849-5G
PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA
844
DKK
APOSPC0849-5G
APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Smeltepunkt: 60…61 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03788534 CAS-nummer: 497959-33-8 |