5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0844-1G PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA 3090 DKK
APOSPC0844-1G APOSPC0844-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788532
CAS-nummer: 497959-32-7