5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 7390 DKK
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde 99%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788531
CAS-nummer: 251300-30-8