5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0842-5G
PC0842-1G
PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA
240
DKK
APOSPC0842-5G
APOSPC0842-1G
APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Smeltepunkt: 112…116 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788530 CAS-nummer: 251300-28-4 |