2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
PC0841-1G PC0841-250MG PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA 800 DKK
APOSPC0841-1G APOSPC0841-250MG APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Smeltepunkt: 54…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788529
CAS-nummer: 336628-67-2