4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC0831-1G PC0831-5G PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA 985 DKK
APOSPC0831-1G APOSPC0831-5G APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115025
CAS-nummer: 231953-33-6