3-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 262 DKK
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluor-2-methoxybenzoesyre
3-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973972
CAS-nummer: 106428-05-1