1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 2580 DKK
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₇F₃O₃S
Smeltepunkt: 64…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792426
CAS-nummer: 87750-51-4