2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0816-25G
PC0816-5G
PC0816-100G
APOSPC0816-25GEA
317
DKK
APOSPC0816-25G
APOSPC0816-5G
APOSPC0816-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₇Cl₂FN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788524 CAS-nummer: 497959-29-2 |