4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 2180 DKK
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClF₅OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788523
CAS-nummer: 197384-98-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,II