4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 1750 DKK
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formel: C₇H₄F₅NS
Molekylvægt: 229.17 g/mol
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788521
CAS-nummer: 401892-85-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III