Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tris(perfluorophenyl)borane
PC0791-1G
PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA
218
DKK
APOSPC0791-1G
APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formel:
C₁₈BF₁₅ Smeltepunkt: 126…131 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00269813 CAS-nummer: 1109-15-5 |