4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 382 DKK
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₆F₅NS
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01076203
CAS-nummer: 2993-24-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III