6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 1830 DKK
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Formel: C₉H₇FOS
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078488
CAS-nummer: 21243-18-5