4-Fluor-m-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 437 DKK
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluor-m-toluonitril 98%
4-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788510
CAS-nummer: 185147-08-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III