1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 1540 DKK
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Kogepunkt: 157 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 44538 °C
Massefylde: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00378586
CAS-nummer: 2264-00-8