3,4-Difluorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0760-100G
PC0760-25G
PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA
644
DKK
APOSPC0760-100G
APOSPC0760-25G
APOSPC0760-500G
3,4-Difluorphenylboronsyre 98%
3,4-Difluorphenylboronsyre
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Smeltepunkt: 305…310 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00807405 CAS-nummer: 168267-41-2 |