1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0752-25G PC0752-5G
APOSPC0752-25GEA 5350 DKK
APOSPC0752-25G APOSPC0752-5G
1,2,3,3,3-Pentafluoropropene 97%
1,2,3,3,3-Pentafluoropropene
Formel: C₃HF₅
Kogepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02262202
CAS-nummer: 2252-83-7
UN nummer: 3163
ADR: 2.2,