2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0743-100G PC0743-25G PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA 2480 DKK
APOSPC0743-100G APOSPC0743-25G APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Formel: C₇HF₄N
Kogepunkt: 164…165 °C
Massefylde: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040187
CAS-nummer: 16582-93-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III