4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 2030 DKK
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788503
CAS-nummer: 589-06-0