4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 2570 DKK
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid 97%
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
Formel: C₇H₇ClF₃N
Molekylvægt: 197.59
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007897
CAS-nummer: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III