Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
PC0689-1G PC0689-5G
APOSPC0689-1GEA 164 DKK
APOSPC0689-1G APOSPC0689-5G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄F₂O₂
Kogepunkt: 84…86 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788494
CAS-nummer: 178312-47-5