Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
PC0689-1G
PC0689-5G
APOSPC0689-1GEA
164
DKK
APOSPC0689-1G
APOSPC0689-5G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₄F₂O₂ Molekylvægt: 192.21 g/mol Kogepunkt: 84…86 °C/8mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788494 CAS-nummer: 178312-47-5 |