4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 915 DKK
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀F₂O₂
Molekylvægt: 164.15 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788493
CAS-nummer: 122665-97-8