2-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 976 DKK
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
2-(Trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molekylvægt: 189.93 g/mol
Smeltepunkt: 108…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236059
CAS-nummer: 1423-27-4